Kits, test amonio Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
- Métodos validados y muy fáciles de usar
- Todos los reactivos necesarios para el análisis se incluyen en las cubetas para prácticamente todos los parámetros de ensayos
- El diseño del embalaje protege a las cubetas de las fluctuaciones de temperatura y la humedad durante el transporte y el almacenamiento
- El código de barras de las cubetas garantiza que se elija el método analítico correcto: se eliminan errores y se reducen los tiempos de configuración
Kits de prueba reactivos Spectroquant®
- Kits de reactivos en presentación lista para usar muy estable suministrada con un diseño fácil de usar
- Libre selección del formato de cubeta apropiado en función del intervalo de medición
- Caducidad larga de hasta 3 años, a temperatura ambiente
- Selección automática del método correcto con ayuda de la identificación del código de barras AutoSelector
Note: El rango ofertado en la siguiente tabla hace referencia a los instrumentos Prove y NOVA. Para algunos kits el rango de medida disponible para los instrumentos Spectroquant® Multy y Move 100 puede estar reducido.
ISO 23695: Water Quality — Determination of Ammonium Nitrogen in Water — Small-Scale Sealed Tube Method
• Method: This standard utilizes the Bertholet method (Indophenol blue) for determining ammonium.
• Citation Forms: Various forms such as NH₄⁺, NH₄-N, NH₃, NH₃-N are acceptable.
• Spectroquant® Cell Tests 1.14544, 1.14558, 1.14559, and 1.14739 correspond to this norm using 2-Chlorphenol.