Immersion oil
Proveedor: Zeiss
ZEIS4449640000000EA 0 EUR
ZEIS4449640000000 630-0340
Immersion oil
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
Immersion oil 518 F according ISO 8036-1/2.
  • Halogen-free
  • Fluorescence free
Certificaciones: ISO 8036-1/2