Cleanroom face masks, BioClean MTA™, PP
Proveedor: Nitritex
MTA210-0 MTA210-2
113-2251EA 536 EUR
113-2251 113-8794
Cleanroom face masks, BioClean MTA™, PP
Máscaras Máscaras para salas limpias
Providing high particle and bacterial filtration efficiency, the latex-free and low-linting BioClean MTA™ ensures protection, combined with comfort and exceptional breathability.
  • Three layers: Inner layer non-woven PP/PE (hygroscopic), filter layer meltblown PP, outer layer non-woven PP/PE (hydrophobic)
  • Ultra-low particulation
  • Latex-free
  • High strength seams, high BFE and PFE
  • Non-woven PP ties and plastic coated steel noseband
Adecuadas para salas limpias clase 10, ISO 4 y M2.5.
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene la norma ISO 9001:2015. Procesado en una sala limpia de clase 4 certificada por el NEBB. Muestreo e inspección de acuerdo con la norma ISO 2859-3:1994. Probado contra la norma ASTM F2101 para la eficacia de la filtración bacteriana (BFE).
Envase: 50 piezas por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 16 bolsas exteriores por caja de cartón forrada (800 piezas) o una pieza por bolsa de PE interna sellada; 50 bolsas internas por bolsa de PE externa sellada; 10 bolsas exteriores por caja forrada (500 piezas).