Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10306.04 10306.09
10306.04EA 56.4 EUR
10306.04 10306.09
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate
Purity: 98% CAS No.: 866-23-9 Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)(CCl3) Formula Weight: 255.48 Physical Form: Liquid Density: 1.3670 Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 128°/14mm UN No.: UN3278 MDL No.: MFCD00013666
Formula: C₅H₁₀Cl₃O₃P
Pto. Ebullición: 128 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,3670
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013666
Núm. CAS: 866-23-9
ADR: 6.1,III