Sodio 40% dispersion in oil , 99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10340.30
10340.56
10340.30EA
165
EUR
10340.30
10340.56
Sodio 40% dispersion in oil , 99% (metals basis)
Sodio
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-23-5
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to off-white
UN No.: UN1391
MDL No.: MFCD00085307
Formula:
Na MW: 22.99 g/mol Pto. Ebullición: 881 Pto. de fusión: 97.8 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085307 Núm. CAS: 7440-23-5 EINECS: 231-132-9 UN: 1391 ADR: 4.3 I Índice Merck: 13,08641 |