Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer (≥44% Rh)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Chloronorbornadiene rhodium(I) dimer, Bis(norbornadiene-mu-chlororhodium), Chloronorbornadiene Rhodium(I) Dimer
10467.02 10467.03
10467.02EA 658 EUR
10467.02 10467.03
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer (≥44% Rh)
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
CAS No.: 12257-42-0 Molecular Formula: C14H16Cl2Rh2 Formula Weight: 461.01 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198060
Formula: C₁₄H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 460,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198060
Núm. CAS: 12257-42-0
EINECS: 235-510-4