Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II), Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) polymer
10494.03
10494.06
10494.03EA
126
EUR
10494.03
10494.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
CAS No.: 50982-12-2
Molecular Formula: [RuCl2(C8H12)]n
Physical Form: Powder
Appearance: Brown to black
Melting Point: 200° dec.
MDL No.: MFCD00171304
Formula:
[RuCl₂(C₈H₁₂)]n MW: 280.1569 g/mol Pto. de fusión: 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00171304 Núm. CAS: 50982-12-2 |