Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10496.03
10496.06
10496.03EA
197
EUR
10496.03
10496.06
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
CAS No.: 15020-99-2
Molecular Formula: PdCl2(H2NCH2CH2NH2)
Formula Weight: 237.41
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00044991
Formula:
PdCl₂(H₂NCH₂CH₂NH₂) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044991 Núm. CAS: 15020-99-2 |