Chloropentaammineruthenium(III) chloride (≥33,5% Ru)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10520.03
10520.06
10520.03EA
234
EUR
10520.03
10520.06
Chloropentaammineruthenium(III) chloride (≥33,5% Ru)
Chloropentaammineruthenium(III) chloride
CAS No.: 18532-87-1
Molecular Formula: Cl3H15N5Ru
Formula Weight: 292.58
Physical Form: Micro Crystals
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow/orange
MDL No.: MFCD00011529
Formula:
Cl₃H₁₅N₅Ru Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011529 Núm. CAS: 18532-87-1 EINECS: 242-408-3 |