Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
10528.03 10528.06
10528.03EA 304 EUR
10528.03 10528.06
Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Potassium hexanitroiridate(III)
CAS No.: 38930-18-6 Molecular Formula: K3Ir(NO2)6 Formula Weight: 585.54 Physical Form: Micro Crystals MDL No.: MFCD00049672
Formula: K₃Ir(NO₂)₆
MW: 585,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049672
Núm. CAS: 38930-18-6
EINECS: 254-191-2