Tetracianoplatinato de dipotasio trihidrato (≥44,9% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10536.03 10536.06
10536.03EA 196 EUR
10536.03 10536.06
Tetracianoplatinato de dipotasio trihidrato (≥44,9% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Tetracianoplatinato de dipotasio trihidrato
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate is used in the preparation other salts like Krogmann's salt, that are highly conducting, one dimensional materials.
Soluble in hot water
Formula: C₄K₂N₄Pt·3H₂O
MW: 431.42 g/mol (377.37 anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149921
Núm. CAS: 38245-27-1
EINECS: 209-236-0
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,7685