Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10544.03
10544.06
10544.03EA
211
EUR
10544.03
10544.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00149947
Formula:
Cl₂H₁₄N₄OPt Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Densidad: 2,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149947 Núm. CAS: 13933-33-0 EINECS: 237-706-5 |