Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate (23,2% Rh)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
10553.02
10553.03
10553.02EA
389
EUR
10553.02
10553.03
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate (23,2% Rh)
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
CAS No.: 15004-86-1
Molecular Formula: C6H24Cl3N6Rh.3H2O
Formula Weight: 443.61 (389.56anhy)
Physical Form: Crystalline/Fused lump, crystals fuse over time
Appearance: White
Melting Point: 280° dec.
MDL No.: MFCD00149661
Formula:
C₆H₃₀Cl₃N₆O₃Rh MW: 443,601 g/mol Pto. de fusión: 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149661 Núm. CAS: 15004-86-1 EINECS: 237-846-7 |