Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10895.09
10895.18
10895.09EA
95.3
EUR
10895.09
10895.18
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 10580-03-7
Molecular Formula: (NH4)2TiO(C2O4)2.xH2O (x≈1)
Formula Weight: 276.01(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Odour: Odourless
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00149620
Formula:
(NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1) MW: 276.01 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149620 Núm. CAS: 10580-03-7 EINECS: 234-174-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III |