Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV) (≥61,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
11052.02
11052.03
11052.06
11052.02EA
85.1
EUR
11052.02
11052.03
11052.06
Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV) (≥61,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 51850-20-5
Molecular Formula: H2Pt(OH)6
Formula Weight: 299.17
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale to dark yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00058744
Formula:
H₂Pt(OH)₆ MW: 299.14 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058744 Núm. CAS: 51850-20-5 EINECS: 257-471-2 |