Tricloruro de holmio, hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de holmio (III), Holmio (III) cloruro
11276.09
11276.18
11276.09EA
214
EUR
11276.09
11276.18
Tricloruro de holmio, hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de holmio
Purity: 99.99%
Molecular Formula: HoCl3.xH2O
Formula Weight: 271.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 718°
MDL No.: MFCD00011051
Formula:
HoCl₃·xH₂O MW: 271.29 g/mol (anhy) Pto. Ebullición: 1500 Pto. de fusión: 718 °C Densidad: 3.7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011051 Núm. CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Índice Merck: 14,4727 |