Iron(III) perchlorate hydrate, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11647.22
11647.36
11647.22EA
64.1
EUR
11647.22
11647.36
Iron(III) perchlorate hydrate, grado reactivo
Iron(III) perchlorate hydrate
CAS No.: 15201-61-3
Molecular Formula: Fe(ClO4)3.xH2O
Formula Weight: 354.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
UN No.: UN1481
MDL No.: MFCD00011000
Formula:
Cl₃FeH₂O₁₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149705 Núm. CAS: 15201-61-3 EINECS: 236-908-0 UN: 1481 ADR: 5.1,II |