Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitritocobaltato de trisodio
11667.22 11667.36
11667.22EA 127 EUR
11667.22 11667.36
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS
Sodium hexanitritocobaltate(III)
CAS No.: 14649-73-1 Molecular Formula: Na3Co(NO2)6 Formula Weight: 403.94 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 220° dec. Solubility: Very soluble in water UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00003512
Formula: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403.94 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003512
Núm. CAS: 14649-73-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,8603