Paladio 5% on activated carbon paste (50% water) A503023-5
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11694.06
11694.14
11694.22
11694.06EA
93.5
EUR
11694.06
11694.14
11694.22
Paladio 5% on activated carbon paste (50% water) A503023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Formula:
Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |