Paladio 5% on calcium carbonate, en polvo for use as a catalyst, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11723.06
11723.14
11723.22
11723.06EA
93.5
EUR
11723.06
11723.14
11723.22
Paladio 5% on calcium carbonate, en polvo for use as a catalyst, hecha por reducción
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03427452
Formula:
Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 |