Rutenio 5% on alumina, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11749.06 11749.14 11749.22
11749.06EA 70 EUR
11749.06 11749.14 11749.22
Rutenio 5% on alumina, en polvo
Rutenio
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: Powder Appearance: Greyish white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Applications: Hydrogenation of aliphatic carbonyls and aromatic rings, especially bulky molecules
Formula: Ru
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1