Rodio 1% on alumina, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11769.09 11769.18
11769.09EA 385 EUR
11769.09 11769.18
Rodio 1% on alumina, en polvo, hecha por reducción
Rodio
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
MW: 102.9 g/mol
Pto. de fusión: 1960
Densidad: 12.41
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Índice Merck: 12,08353