Platino 1% on gamma alumina, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Platinium
11797.14
11797.22
11797.06
11797.14EA
371
EUR
11797.14
11797.22
11797.06
Platino 1% on gamma alumina, en polvo, hecha por reducción
Platino
CAS No.: 7440-06-4
Molecular Formula: 300m2/g
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt MW: 195,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 |