Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhidro
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11805.03
11805.06
11805.03EA
91.5
EUR
11805.03
11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhidro
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6
Molecular Formula: RuI3
Formula Weight: 481.78
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 590° dec.
MDL No.: MFCD00016316
Formula:
I₃Ru Pto. de fusión: 590 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016316 Núm. CAS: 13896-65-6 EINECS: 237-664-8 |