Rhodium(III) bromide hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11816.03
11816.06
11816.03EA
898
EUR
11816.03
11816.06
Rhodium(III) bromide hydrate
Rhodium(III) bromide hydrate
CAS No.: 123333-87-9
Molecular Formula: RhBr3.xH2O
Formula Weight: 342.62(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00149837
Formula:
RhBr₃·xH₂O MW: 342,62 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149837 Núm. CAS: 123333-87-9 EINECS: 239-687-9 |