Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Potassium hexacyanoruthenate hydrate
11876.04 11876.09 11876.SS
11876.04EA 394 EUR
11876.04 11876.09 11876.SS
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
CAS No.: 339268-21-2 Molecular Formula: C6K4N6Ru.xH2O Formula Weight: 413.57(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White UN No.: UN1588 MDL No.: MFCD00168064
Formula: C₆K₄N₆Ru·xH₂O
MW: 413,57 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168064
Núm. CAS: 339268-21-2
EINECS: 239-097-1
ADR: 6.1,III