Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11877.03 11877.06
11877.03EA 203 EUR
11877.03 11877.06
Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Potassium perruthenate(VII)
Purity: 97% CAS No.: 10378-50-4 Molecular Formula: KO4Ru Formula Weight: 204.17 Physical Form: Crystalline Appearance: Black Melting Point: 440° dec. UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00061333
Formula: C₃₂H₃₆N₂O₅
Pto. de fusión: 440 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061333
Núm. CAS: 10378-50-4
EINECS: 233-835-6
ADR: 5.1,II