Potassium hexachloroiridate(III) hydrate (≥32,8% Ir)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
11887.03 11887.06 11887.14
11887.03EA 304 EUR
11887.03 11887.06 11887.14
Potassium hexachloroiridate(III) hydrate (≥32,8% Ir)
Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Molecular Formula: K3IrCl6.xH2O Formula Weight: 522.22(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00038699
Formula: K₃IrCl₆·xH₂O
MW: 522,22 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038699
EINECS: 237-854-0