Chromium nitride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12149.14
12149.22
12149.14EA
71.5
EUR
12149.14
12149.22
Chromium nitride
Chromium nitride
CAS No.: 12053-27-9
Molecular Formula: Mixture of Cr2N and CrN
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016048
Formula:
Mixture of Cr₂N and CrN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016048 Núm. CAS: 12053-27-9 EINECS: 235-002-2 |