Paladio, negro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00659.03 00659.06
00659.03EA 375 EUR
00659.03 00659.06
Paladio, negro ≥99.9% (metals basis)
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: S.A. typically 20m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,07121