Tetraammineplatinum(II) nitrate solución (3 - 4% Pt) (w/w)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12167.NA
12167.NJ
12167.NAEA
680
EUR
12167.NA
12167.NJ
Tetraammineplatinum(II) nitrate solución (3 - 4% Pt) (w/w)
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Appearance: Colourless
UN No.: UN3218
MDL No.: MFCD00011624
Formula:
H₁₂N₆O₆Pt Densidad: 1,05 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011624 Núm. CAS: 20634-12-2 EINECS: 243-929-9 UN: 3218 ADR: 5.1,III |