Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate (≥42,4% Pt) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Disodium tetrachloroplatinate hydrate, Sodium platinum chloride hydrate, Sodium chloroplatinate(II) hydrate
12168.03
12168.06
12168.03EA
164
EUR
12168.03
12168.06
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate (≥42,4% Pt) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 207683-21-4
Molecular Formula: Na2PtCl4.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 382.88(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100°
MDL No.: MFCD00150188
Formula:
Na₂PtCl₄·xH₂O Pto. de fusión: 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150188 Núm. CAS: 207683-21-4 EINECS: 233-051-4 |