Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12175.03 12175.06 12175.14
12175.03EA 143 EUR
12175.03 12175.06 12175.14
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9 Molecular Formula: N4O10Ru Formula Weight: 317.09 Physical Form: Crystalline Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00016313
Formula: N₄O₁₀Ru
Pto. de fusión: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016313
Núm. CAS: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
ADR: 5.1,II