Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate (≥37% Os) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12178.02
12178.03
12178.02EA
97.2
EUR
12178.02
12178.03
Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate (≥37% Os) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 27057-71-2
Molecular Formula: H2Cl6Os.xH2O
Formula Weight: 404.93(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: dec.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00011329
Formula:
H₂Cl₆Os·xH₂O Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011329 Núm. CAS: 27057-71-2 EINECS: 248-192-7 UN: 3260 ADR: 8,III |