Strontium acetate hemihydrate, grado reactivo

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: Strontium Acetate Hemihydrate

12203.30 12203.A1
12203.30EA 84.3 EUR
12203.30 12203.A1
Strontium acetate hemihydrate, grado reactivo
Strontium acetate hemihydrate

Converts to SrCO₃ on ignition
Soluble in water


CAS No.: 14692-29-6 Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O Formula Weight: 214.72 (205.71anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 150° -0.5H2O Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00198064

Formula: C₈H₁₄O₉Sr₂
MW: 429,43 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C (-0,5H₂O)
Densidad: 2,099
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198064
Núm. CAS: 14692-29-6
EINECS: 208-854-8
Índice Merck: 14,8836

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR