Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12212.03
12212.06
12212.03EA
332
EUR
12212.03
12212.06
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Iridium(III) bromide hydrate
Molecular Formula: IrBr3.xH2O
Formula Weight: 431.91(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100° -3H2O
MDL No.: MFCD00049466
Formula:
IrBr₃·xH₂O Pto. de fusión: 100 °C (-3H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049466 EINECS: 233-174-3 |