Strontium zirconium oxide ≥99.3% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Strontium zirconate
12346.30
12346.A1
12346.30EA
59.1
EUR
12346.30
12346.A1
Strontium zirconium oxide ≥99.3% (metals basis)
Strontium zirconium oxide
Purity: 99.3%
CAS No.: 12036-39-4
Molecular Formula: SrZrO3
Formula Weight: 226.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.5
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
Boiling Point: 9000°
MDL No.: MFCD00049555
Formula:
SrZrO₃ Pto. Ebullición: 9000 °C Pto. de fusión: 2700 °C Densidad: 5,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049555 Núm. CAS: 12036-39-4 EINECS: 234-847-4 |