Chromium(III) acetate hydroxide (24% Cr)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chromium(III) acetate, basic
12518.36
12518.A3
12518.36EA
49.9
EUR
12518.36
12518.A3
Chromium(III) acetate hydroxide (24% Cr)
Chromium(III) acetate hydroxide
CAS No.: 39430-51-8
Molecular Formula: C14H23Cr3O16
Formula Weight: 603.31
Physical Form: Powder
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058912
Formula:
C₁₄H₂₃Cr₃O₁₆ MW: 603,311 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058912 Núm. CAS: 39430-51-8 EINECS: 254-447-3 |