Paladio (II) cloruro solución (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de paladio
12623.NB
12623.NH
12623.NBEA
834
EUR
12623.NB
12623.NH
Paladio (II) cloruro solución (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Paladio (II) cloruro
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Liquid
Appearance: Dark brown
Odour: Acidic
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00003558
Formula:
PdCl₂ MW: 177.33 g/mol Pto. de fusión: 678 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003558 Núm. CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3264 ADR: 8 II Índice Merck: 13,07058 |