Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II) solution_SC (4 - 6% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12627.NA
12627.NC
12627.NJ
12627.NAEA
349
EUR
12627.NA
12627.NC
12627.NJ
Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II) solution_SC (4 - 6% Pt)
Dihydrogen dinitrosulphatoplatinate(II)
CAS No.: 12033-81-7
Molecular Formula: H2Pt(NO2)2SO4
Formula Weight: 384.17(anhy)
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00064668
Formula:
H₂Pt(NO₂)₂SO₄ MW: 384.17 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064668 Núm. CAS: 12033-81-7 UN: 3264 ADR: 8 III |