Aluminio óxido 20% in water, colloidal dispersion
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
12733.A1 12733.4Z
12733.A1EA 53.6 EUR
12733.A1 12733.4Z
Aluminio óxido 20% in water, colloidal dispersion
Aluminio óxido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 0.05 Micron Particles Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Applications: Effective in high temperature refractories as a stable binder
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
Índice Merck: 13,00355