Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12739.01
12739.03
12739.06
12739.01EA
89.9
EUR
12739.01
12739.03
12739.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Molecular Formula: C8H12Cl2Pt
Formula Weight: 374.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in dichloromethane
MDL No.: MFCD00012413
Formula:
C₈H₁₂Cl₂Pt Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012413 Núm. CAS: 12080-32-9 EINECS: 235-144-5 |