Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) (≥21,5% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 51364-51-3
Molecular Formula: C51H42O3Pd2
Formula Weight: 915.74
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Purple
Melting Point: 152-155°
Solubility: Soluble in chlorinated solvents
MDL No.: MFCD00013310
Formula:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ Pto. de fusión: 152…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013310 Núm. CAS: 51364-51-3 |