cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
12778.03 12778.06
12778.03EA 199 EUR
12778.03 12778.06
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
CAS No.: 15746-57-3 Molecular Formula: C20H16Cl2N4Ru.2H2O Formula Weight: 520.38 (484.35anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Black MDL No.: MFCD00012040
Formula: C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂Ru
MW: 520,376 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015504
Núm. CAS: 15746-57-3