Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Zinc(II) ethane-1,2-dioate dihydrate
12985.14
12985.22
12985.14EA
199
EUR
12985.14
12985.22
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxalate dihydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 4255-07-6
Molecular Formula: C2O4Zn.2H2O
Formula Weight: 189.42 (153.39anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.28
Appearance: White
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150611
Formula:
ZnC₂O₄·2H₂O Densidad: 3,28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150611 Núm. CAS: 55906-21-3 EINECS: 208-934-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,10146 |