Strontium acetate hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12990.06 12990.14
12990.06EA 118 EUR
12990.06 12990.14
Strontium acetate hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Strontium acetate hydrate
Converts to SrCO₃ on ignition
Purity: 99.9965% CAS No.: 543-94-2 Molecular Formula: C4H6O4Sr.xH2O Formula Weight: 205.71(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 150° -0.5H2O Beilstein Reference: 3692534 MDL No.: MFCD00036392
Formula: C₄H₆O₄Sr·xH₂O
Pto. de fusión: 150 °C (-0,5H₂O)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036392
Núm. CAS: 543-94-2
EINECS: 208-854-8
Índice Merck: 14,8836