Zinc orthophosphate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Zincphosphate, Zinc phosphate (ortho)
13013.06
13013.14
13013.06EA
99.9
EUR
13013.06
13013.14
Zinc orthophosphate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Zinc orthophosphate
Purity: 99.995%
CAS No.: 7779-90-0
Molecular Formula: O8P2Zn3
Formula Weight: 386.05
Physical Form: Powder
Density: 3.75
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036282
Formula:
O₈P₂Zn₃ MW: 386,08 g/mol Densidad: 3,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036282 Núm. CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3 UN: 3077 ADR: 9,III |