Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
13029.14
13029.22
13029.14EA
167
EUR
13029.14
13029.22
Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Bismuth germanium oxide
Purity: 99.9995%
CAS No.: 12233-56-6
Molecular Formula: Bi4Ge3O12
Formula Weight: 1245.68
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064629
Formula:
Bi₄Ge₃O₁₂ MW: 1245,68 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064629 Núm. CAS: 12233-56-6 EINECS: 235-457-7 |