Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13133.09
13133.18
13133.09EA
128
EUR
13133.09
13133.18
Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) titanium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-74-5
Molecular Formula: MnTiO3
Formula Weight: 150.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1360°
MDL No.: MFCD00016216
Formula:
MnTiO₃ MW: 150.84 g/mol Pto. de fusión: 1360 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016216 Núm. CAS: 12032-74-5 EINECS: 234-776-9 |