Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
13137.18
13137.30
13137.18EA
195
EUR
13137.18
13137.30
Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (metals basis)
Iron(II) titanium oxide
Purity: 99.8+%
CAS No.: 12022-71-8
Molecular Formula: FeTiO3
Formula Weight: 151.75
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064704
Formula:
FeTiO₃ MW: 151,75 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064704 Núm. CAS: 12022-71-8 EINECS: 234-667-6 |